Learn More
Fisherbrand™ Filterpapiere für Bodenanalysen, Sorte 43, geringer Magnesiumgehalt
Fisherbrand™ aschefreies Filterpapier für quantativen Analysen mit niedrigem Magnesiumgehalt, das zur Bestimmung der Spuren von Oligo-Elementen in der Bodenanalyse verwendet wird.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.05850kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11770195
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Aschefreies Filterpapier wird aus 100 % Baumwolllinters hergestellt
  • Da die quantitative Analyse hohe Reinheit erfordert, werden die Papiere mit Säure ausgewaschen und schließlich mit demineralisiertem Wasser gereinigt
Spezifikation
Spezifikation
Aschegehalt: < 0.008 %
Baumwoll-Linter
5 bis 8 μm
Bestimmung von Oligo-Elementen im Spurenbereich bei der Bodenanalyse
100/Packung
90 mm
Neutrale Scheibe
5 bis 8 μm
63 s
43
0.16 mm