Learn More
Syngene™ Dymension 2 Software
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12847004 Alle ansehen Syngene Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gbox-Chemi-XX6/9
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12847004 Gbox-Chemi-XX6/9 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12847004 Lieferant Syngene™ Lieferanten-Nr. DYM2
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Syngene™ Dymension 2 Software ist eine 2D-Analysesoftware für die Gelelektrophorese.
  • Software für die schnelle Analyse von 2 D-Protein-Spots aus mehreren Gelen
  • Mit interaktivem Prozessablaufdiagramm
  • Hauptbereich und sekundäre Bereiche für die Anzeige von Replikaten und Proben
  • Synchronisierter Zoom mit automatischer Intensitätsskalierung
  • Automatisches und präzises Image Warping mit Vektoransicht
  • Manuelles Image Warping
  • Automatischer Hintergrundabzug und Rauschfilterung
  • Kristallfilter für SYPRO Ruby
  • Option für die automatische Spot-Erkennung im Untersuchungsbereich
  • Gaußpunkt-Modellierungsoption
  • 3 x 10 MB-Bildfleck wird in acht Sekunden erkannt
  • Erkennung von Punkten durch vom Anwender einstellbare Parameter
  • Spotbearbeitung, -filterung und -normierung
  • Punktabgleich über mehrere Gele
  • Manuelle Anpassung der pI- und MW-Leiterkalibrierung
  • Haupt- und Sekundärbereich für Replikate und Proben
  • Balkendiagramm 3D-Spotprofil Spot-Abgleichsdiagramm
  • Korrelationsdiagramm Tabelle mit Ergebnissen des Spot-Abgleichs
  • Streudiagramm Statistische Tests
  • Export nach Word und Excel
  • Spot-Picker-Schnittstelle
  • Enthält ein Jahr Service
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) 2d-Elektrophoreseanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Gbox-Chemi-XX6/9