Beschreibung
- Software für die schnelle Analyse von 2D-Protein-Spots
zwischen Proben, die nur ein Gel enthalten - Synchronisierter Zoom mit automatischer Intensitätsskalierung
- Automatisches und präzises Image Warping mit Vektoransicht
- Hintergrundkorrektur und Rauschfilterung
- Automatische Spot-Erkennung 3 x 10 MB-Bilder
- Spot-Erkennung innerhalb von acht Sekunden
- Automatischer Spot-Abgleich
- Erkennung von Punkten durch vom Anwender einstellbare Parameter
- Spotbearbeitung und -filterung, Spotnormierung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | 2d-Elektrophoreseanalyse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gbox-Chemi-XX6/9 |