Learn More
Memmert™ Software gemäß Fda Celsius Fda Edition, Basislizenz für 1 Einheit, für Ttc256
Mit einer Vielzahl von Zubehörteilen, die speziell für den Einsatz mit Memmert-Öfen entwickelt wurden, lassen sich die Prozesse für eine Vielzahl an Anwendungen optimieren.
Marke:  Memmert™ TTC256E05019
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Artikelnummer. 16384067
  • 2372.11 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Memmert Öfen
Spezifikation
Spezifikation
21 CFR Part 11, FDA
Verwendung von elektronisch gespeicherten Datensätzen und elektronischen Signaturen
Software