Learn More
Memmert™ FDA-konforme Software „AtmoCONTROL FDA-Edition“
Artikelnummer. 17199694 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco.
HPP110eco.
HPP1400eco.
HPP2200eco.
HPP260eco.
HPP410eco.
HPP750eco.
ICO105.
ICO150.
ICO240.
ICO50.
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17199694
Marke: Memmert™ HPP110ecoFDAQ1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erfüllt die Anforderungen für den Gebrauch von elektronisch gespeicherten Datensätzen und elektronischen Signaturen, die in der Richtlinie 21 CFR Part 11 der US Food and Drug Administration (FDA) festgelegt sind.
  • Basislizenz zum Lesen der Datenprotokollierung einer Einheit (nur für Geräte mit TwinDISPLAY)
  • Entsprechende IQ/OQ-Dokumente in deutscher und englischer Sprache (ohne Aufpreis)
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nur für Geräte mit TwinDISPLAY
Zur Verwendung mit (Geräte) HPP110eco.