Learn More
Memmert™ FDA-konforme Software „AtmoCONTROL FDA-Edition“
Erfüllt die Anforderungen für den Gebrauch von elektronisch gespeicherten Datensätzen und elektronischen Signaturen, die in der Richtlinie 21 CFR Part 11 der US Food and Drug Administration (FDA) festgelegt sind.
Marke:  Memmert™ ICO150FDAQ1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17169964
  • 2475.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Basislizenz zum Lesen der Datenprotokollierung einer Einheit (nur für Geräte mit TwinDISPLAY)
  • Entsprechende IQ/OQ-Dokumente in deutscher und englischer Sprache (ohne Aufpreis)
Spezifikation
Spezifikation
Nur für Geräte mit TwinDISPLAY
ICO150.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ FDA-konforme Software „AtmoCONTROL FDA-Edition“ > ICO150