Learn More
Memmert™ FDA-konforme Software „AtmoCONTROL FDA-Edition“
Artikelnummer. 17150235 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco.
HPP110eco.
HPP1400eco.
HPP2200eco.
HPP260eco.
HPP410eco.
HPP750eco.
ICO105.
ICO150.
ICO240.
ICO50.
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17150235
Marke: Memmert™ IPP410ecoFDAQ1
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erfüllt die Anforderungen für den Gebrauch von elektronisch gespeicherten Datensätzen und elektronischen Signaturen, die in der Richtlinie 21 CFR Part 11 der US Food and Drug Administration (FDA) festgelegt sind.
  • Basislizenz zum Lesen der Datenprotokollierung einer Einheit (nur für Geräte mit TwinDISPLAY)
  • Entsprechende IQ/OQ-Dokumente in deutscher und englischer Sprache (ohne Aufpreis)
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nur für Geräte mit TwinDISPLAY
Zur Verwendung mit (Geräte) IPP410eco