Learn More
Uvex™ Softshell Jacket 7405-Moonless Night
Artikelnummer. p-7232006 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17206631
Marke: Uvex™ 8933017
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure
  • Leichte Softshell-Jacke uvex perfect
  • Farbe: schwarz/blau
  • Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan innen: 100 % Polyester,
  • Atmungsaktives Gewebe, wasser- und windabweisendes Material, abnehmbare Ärmel, Stehkragen, reflektierendes uvex Logo, Reflexpaspeln
  • Größen: S – XXXL
  • Pflegeanleitung: Waschgang 30 °C, nicht chloren und im Trockner trocknen, bügeln 1 Punkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Größe 6X
Geschlecht Herren
Material Polyester
Farbe Grau
Verschlusstyp Reißverschluss
Einwegprodukt Nein
Produkttyp General Purpose Jacket