Learn More
Hamilton™ SoftGrip™ Pipetten mit festem Volumen
Dank des schlanken Designs reicht die Pipette bis zum Boden der schmalen Röhrchen, sodass keine Spitzenverlängerung erforderlich ist.
Marke: Hamilton™ 55019-01
Additional Details : Gewicht : 0.18500kg
Beschreibung
- Großer Volumenbereich erhältlich
- Auswurfbuchsen aus einem hochfesten, chemisch beständigen Polymer
- Universeller Kalibrierschlüssel, der den Bedarf an kostspieligen Kalibrierdiensten reduziert
- Die Kalibrierung dauert nur wenige Minuten und verhindert Ausfallzeiten
- Die Spitzendüse sorgt für einen korrekten Sitz auf Universalpipettenspitzen
- Die einzigartige Farbcodierung und -markierung zeigt das Volumen der Pipetten deutlich an
Spezifikation
±1,40% | |
Stahlblau | |
Pipette mit festem Volumen | |
±0,75% |
Autoklavierbar | |
1 | |
5 μ l | |
1/Packung |