Learn More
Hamilton™ SoftGrip™ Mehrkanalpipette mit einstellbarem Volumen Artikelnummer.: 12326239
Verfügbar ab: 08-01-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    933.00 CHF
    681.47 CHF / 1 Stück
    Sparen 251.53 CHF
    26% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hamilton™ SoftGrip™ Mehrkanalpipette mit einstellbarem Volumen
Artikelnummer. 12326239
30 bis 300 μl, Ziegelrot, 8, 1 Stück
Click to view available options
Volumen (metrisch):
30 bis 300 μl
5 bis 50 μl
Farbe:
Sandstein
Ziegelrot
Anzahl Kanäle:
8
12
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12326239
Marke: Hamilton™ 5501952
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    933.00 CHF
    681.47 CHF / 1 Stück
    Sparen 251.53 CHF
    26% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-01-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Doppelanzeige verbessert die Genauigkeit bei der Volumeneinstellung, da Parallaxenfehler verhindert werden.
  • Großer Volumenbereich erhältlich
  • 8 oder12 Kanäle
  • Der einzigartige, lange Auswerferhebel und der bewegliche untere Körper können um volle 360° relativ zum Griff gedreht werden
  • Isolierte Volumeneinstellung, damit kein Verriegelungsmechanismus erforderlich ist, und eine versehentliche Volumeneinstellung verhindert werden kann
  • Universeller Kalibrierschlüssel, der den Bedarf an kostspieligen Kalibrierdiensten reduziert
  • Die einzigartige Farbcodierung und -markierung zeigt das Volumen der Pipetten deutlich an
Spezifikation
Genauigkeit ±0,50%
Kompatible Spitzen 8 Kanäle
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Ziegelrot
Anzahl Kanäle 8
Produktlinie SoftGrip™
Typ Mehrkanalpipette mit einstellbarem Volumen
Volumen (metrisch) 30 bis 300 μl
Präzision 0,30±%
Menge 1/Packung
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ SoftGrip™ Mehrkanalpipette mit einstellbarem Volumen >