Learn More
Tork Tork weiche Zickzack-Handtücher Weiß H3, Advanced-Qualität, 15 x 250 Tücher, 290163
Alle ansehen Tork ProdukteBeschreibung
- Geringere Kosten, bleibender Eindruck – das kleinere Format dieser weichen Papierhandtücher ist besonders sparsam
- Verbessern Sie die Hygiene mit der Einzeltuchentnahme des Tork H3 Spenders für Zickzack-Handtücher
- Werten Sie Ihre Waschräume auf – diese Papiertücher sind ideal für Bereiche mit mittlerer Besucherfrequenz
- Die Tork Easy Handling™ Kartonverpackung erleichtert das Öffnen, Falten und Transportieren der Handtücher
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hand Towel |
| Länge (angloamerikanisch) | 9.06 in. |
| Länge (metrisch) | 23 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9.76 in. |
| Breite (metrisch) | 24.8 cm |
| Zertifizierung/Konformität | EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin and Rec.fibre, ISO 9001, ISO 14001 |
| Farbe | Weiß |
| Lage | 2-ply |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin and Rec.fibre, ISO 9001, ISO 14001 |