Learn More
Tork Tork extra weiche Kosmetiktücher (im Spenderwürfel), Premium, 2-lagig, 30 x 100 Blatt, 140278
Alle ansehen Tork ProdukteBeschreibung
- Sorgen Sie für die Zufriedenheit Ihrer Gäste mit diesen außerordentlich weichen Gesichtstüchern
- Verbessern Sie die Hygiene mit dem Spenderwürfel, da die Gäste dank der Einzelausgabe nur die Tücher berühren, die sie auch entnehmen
- Sorgen Sie für Komfort und Hygiene mit diesen hellen, starken und saugfähigen Kosmetiktüchern
- Verringern Sie Fusseln und sorgen Sie für eine einfache Entnahme mit der schützenden Öffnungsvorrichtung der Tücher-Box
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gesichtstuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 8,23 in. |
| Länge (metrisch) | 20.9 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 7,87 in. |
| Breite (metrisch) | 20 cm |
| Material | Papier |
| Zertifizierung/Konformität | EU-Ökolabel, FSC Verwahrungskette, OHSAS 18001, BRC-IOP, ISO 9001, ISO 14001, FSC MIX-Anerkennung |
| Farbe | Weiß |
| Lage | 2-ply |