Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sofosbuvir, 98 %
Artikelnummer. 15811032 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. 15811032
Marke: Thermo Scientific Chemicals 461932500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Alpha-Vektor SOFOSBUVIR
Chemischer Name oder Material Sofosbuvir
CAS 1190307-88-0
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Konform
Verpackung Glasflasche
Summenformel C22H29FN3O9P
MDL-Nummer MFCD18782704,MFCD26523124
Menge 250 mg
InChI-Schlüssel TTZHDVOVKQGIBA-OZMUOUHISA-N
SMILES CC(C)OC(=O)[C@H](C)NP(=O)(OC[C@H]1O[C@H](N2C=CC(=O)NC2=O)[C@](C)(F)[C@@H]1O)OC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name propan-2-yl (2S)-2-[({[(2R,3R,4R,5S)-5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-4-fluoro-3-hydroxy-4-methyloxolan-2-yl]methoxy}(phenoxy)phosphoryl)amino]propanoate
Molekulargewicht (g/mol) 529.46
Formelmasse 529.45
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sofosbuvir
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sofosbuvir