Learn More
Notrax Sof-Tred™ Microcellular Vinyl Foam with Pebble Pattern, Black/Yellow
Notrax Sof-Tred™ Basic worker comfort derived from 9.4 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit.
Marke:  Notrax 411S0323BY
Additional Details : Gewicht : 1.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17722088
  • 33.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das kieselsteinförmige Muster verläuft in mehreren Richtungen, bietet Traktion und ist leicht zu reinigen
  • Der grundlegende Arbeitskomfort ergibt sich aus einer 94 mm dicken Arbeitsplattform sowie der Konstruktion mit mikrozellullärem Vinyl, das aus Millionen von Luftblasen besteht und grundlegende ergonomische Eigenschaften bietet
  • Alle vier Seiten sind abgeschrägt und versiegelt, um Stolpergefahren zu minimieren
Spezifikation
Spezifikation
36 in.
Matten für Industrie und Gewerbe
60 cm
Schwarz/Gelb
Mikrozelluläres Vinyl
91 cm