Learn More
Natriumvalproat, 99,9%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11474361 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11474361 10 g
11484361 25 g
11494361 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474361 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215206410
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
CAS: 1069-66-5 | Formula: C8H15NaO2 | Weight: 166.196 g/mol
Chemical Identifiers
CAS 1069-66-5
Summenformel C8H15NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 166.196
InChI-Schlüssel AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin
PubChem CID 16760703
ChEBI CHEBI:9925
IUPAC-Name Natrium;-2-propylpentanoat
SMILES CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium valproate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 0.999
Formelmasse 166.2
Reinheit (%) 100.6%
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium Valproate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Valproate