Learn More
Natriumwolframat-Dihydrat, Purum, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
6 x 500 g
Beschreibung
- ≥95% for general laboratory use.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium Tungstate Dihydrate |
Menge | 100 g |
Strukturformel | Na2WO4 · 2H2O |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Formelmasse | 329.85g/mol |
Reinheit (%) | ≥99% |
Güte | purum |