Learn More
Sodium Tungstate Dihydrate, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120843 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15648180
Marke: Honeywell Research Chemicals T262950G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemical Identifiers
CAS 10213-10-2
Summenformel H4Na2O6W
Molekulargewicht (g/mol) 329.846
MDL-Nummer MFCD00149190
InChI-Schlüssel WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(dioxo)Wolfram; Dihydrat
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium tungstate dihydrate
Schmelzpunkt 698°C
Namenshinweis Suitable for preparation of protein-free filtrates according to Folin
Farbe Farblos
pH 9.0 to 11.5 (at 100.00g/L 20°C)
Menge 50 g
Strukturformel Na2WO4 · 2H2O
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 329.85g/mol
Geruch Odorless
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Crystalline
Dichte 4.18g/cu.cm