Learn More
Sodium Triphosphate Pentabasic, purum p.a, ≥98.0% (T), Honeywell™
Artikelnummer. 15646880 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15646880 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15636880 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15646880 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 72061500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-29-4
Summenformel Na5O10P3
Molekulargewicht (g/mol) 367.86
MDL-Nummer MFCD00003514
InChI-Schlüssel HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Synonym sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
PubChem CID 24455
IUPAC-Name Pentanatrium; [Oxido(Phosphonatooxy)Phosphoryl]-Phosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium triphosphate pentabasic
Schmelzpunkt 622°C
Farbe Weiß
pH 9.5 to 10.3
Physikalische Form Granules
Menge 500 g
Strukturformel Na5P3O10
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 367.86g/mol
Reinheit (%) ≥98.0% (T)
Verpackung Poly-Flasche