Learn More
Natriumtrimethylsilanolat, 1 M-Lösung in THF, AcroSeal™, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 428831000
Additional Details : CAS : 18027-10-6 Gewicht : 0.13800kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Menge | 100mL |
---|---|
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
18027-10-6 | |
112.18 | |
HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N | |
23672319 | |
C[Si](C)(C)[O-].[Na+] |
C3H9NaOSi | |
MFCD00013926 | |
sodium trimethylsilanolate, silanol, trimethyl-, sodium salt, trimethylsilanol sodium salt, silanol, 1,1,1-trimethyl-, sodium salt 1:1, silanol,1,1,1-trimethyl-, sodium salt 1:1, naotms, sodiooxytrimethylsilane, naosi me 3, trimethylsilyloxy sodium, sodium trimethylsilanolat | |
Natrium; Trimethyl(oxido)Silan |
Spezifikation
Sodium trimethylsilanolate | |
C3H9NaOSi | |
sodium trimethylsilanolate, silanol, trimethyl-, sodium salt, trimethylsilanol sodium salt, silanol, 1,1,1-trimethyl-, sodium salt 1:1, silanol,1,1,1-trimethyl-, sodium salt 1:1, naotms, sodiooxytrimethylsilane, naosi me 3, trimethylsilyloxy sodium, sodium trimethylsilanolat | |
C[Si](C)(C)[O-].[Na+] | |
112.18 | |
112.18 | |
100mL |
18027-10-6,109-99-9 | |
MFCD00013926 | |
HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N | |
Natrium; Trimethyl(oxido)Silan | |
23672319 | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
−17°C |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium trimethylsilanolate, 1M solution in THF
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.