Learn More
Natriumtrifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435666
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11435666
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20776.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2926-30-9 | CF3NaO3S | 172.053 g/mol
Sodium trifluoromethanesulfonate is used in the preparation of N-fluoro-2-methylpyridinium triflate by reaction with dinitrogen difluoride as a reagent. It is also used as a chaotropic mobile phase additive in reversed-phase liquid chromatography (RP-LC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumtrifluormethansulfonat wird bei der Herstellung von N-Fluor-2-methylpyridiniumtriflat durch Reaktion mit Stickstoff(I)-fluorid als Reagenz verwendet. Es wird auch als chaotropes mobiles Phasenadditiv in der Umkehrphasen-Flüssigkeitschromatographie (RP-LC) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2926-30-9
Summenformel CF3NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 172.053
MDL-Nummer MFCD00061607
InChI-Schlüssel XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trifluoromethanesulfonate, sodium triflate, trifluoromethanesulfonic acid sodium salt, sodium trifluoro methane sulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, sodium salt, pubchem23598, cf3so3na, acmc-1cfau, sodiumtrifluoromethanesulfonate, ksc491a1d
PubChem CID 23676748
IUPAC-Name Natrium;trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt 251°C to 255°C
Menge 5 g
Beilstein 3728797
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 172.06
Reinheit (%) 98%