Learn More
Natriumtrifluormethansulfonat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049744
20.90 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2926-30-9
CF3NaO3S
172.053
MFCD00061607
XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
sodium trifluoromethanesulfonate, sodium triflate, trifluoromethanesulfonic acid sodium salt, sodium trifluoro methane sulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, sodium salt, pubchem23598, cf3so3na, acmc-1cfau, sodiumtrifluoromethanesulfonate, ksc491a1d
23676748
Natrium;trifluormethansulfonat
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2926-30-9
CF3NaO3S
172.053
MFCD00061607
XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
sodium trifluoromethanesulfonate, sodium triflate, trifluoromethanesulfonic acid sodium salt, sodium trifluoro methane sulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, sodium salt, pubchem23598, cf3so3na, acmc-1cfau, sodiumtrifluoromethanesulfonate, ksc491a1d
23676748
Natrium;trifluormethansulfonat
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Catalyzes the aza Diels-Alder reaction of Danishefsky's diene with imines in water under neutral conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt 253°C to 255°C
Farbe Weiß
Geruch Odorless
Strukturformel CF3SO3Na
Menge 2 g
Beilstein 3728797
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1000g/L).
Formelmasse 172.06
Physikalische Form Pulver