Learn More
Natriumtrifluormethansulfinat, 98%
Artikelnummer. 15289896 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15289896 25 g 25 Gramm
15206723 1 g 1 Gramm
15279896 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15289896 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454990250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2926-29-6 | CF 3 NaO 2 S | 156,06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2926-29-6
Summenformel CF3NaO2S
Molekulargewicht (g/mol) 156.06
InChI-Schlüssel KAVUKAXLXGRUCD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trifluoromethanesulfinate, sodium trifluoromethanesulphinate, sodium trifluoro-methanesulfinate, trifluoromethanesulfinic acid sodium salt, methanesulfinic acid, trifluoro-, sodium salt, langlois reagent, chf3o2s.na, acmc-209h7v, ksc563a2r, sodium trifluoromethylsulfinate
PubChem CID 23690734
IUPAC-Name Natrium; Trifluormethansulfinat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium trifluoromethanesulfinate
Schmelzpunkt 350.0°C
Physikalische Form Crystalline Powder and/or Crystals
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glass Bottle
Strukturformel CF3SO2Na
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 156.06
Reinheit (%) 98%
Güte Ungraded
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium trifluoromethanesulfinate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke