Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium trifluoromethanesulfinate |
| Schmelzpunkt | 350.0°C |
| Physikalische Form | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Menge | 1 g |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Glasflasche |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Strukturformel | CF3SO2Na |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
| Formelmasse | 156.06 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium trifluoromethanesulfinate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke