Learn More
Natriumtrifluormethansulfinat, 98 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 454990050
Additional Details : CAS : 2926-29-6 Gewicht : 0.01000kg
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15279896
  • 52.80 CHF / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 14
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2926-29-6
156.06
sodium trifluoromethanesulfinate, sodium trifluoromethanesulphinate, sodium trifluoro-methanesulfinate, trifluoromethanesulfinic acid sodium salt, methanesulfinic acid, trifluoro-, sodium salt, langlois reagent, chf3o2s.na, acmc-209h7v, ksc563a2r, sodium trifluoromethylsulfinate
Natrium; Trifluormethansulfinat
CF3NaO2S
KAVUKAXLXGRUCD-UHFFFAOYSA-M
23690734
C(F)(F)(F)S(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Sodium trifluoromethanesulfinate
CF3NaO2S
sodium trifluoromethanesulfinate, sodium trifluoromethanesulphinate, sodium trifluoro-methanesulfinate, trifluoromethanesulfinic acid sodium salt, methanesulfinic acid, trifluoro-, sodium salt, langlois reagent, chf3o2s.na, acmc-209h7v, ksc563a2r, sodium trifluoromethylsulfinate
KAVUKAXLXGRUCD-UHFFFAOYSA-M
Natrium; Trifluormethansulfinat
23690734
98%
1% max.
5g
2926-29-6
CF3SO2Na
Solubility in water: soluble.
C(F)(F)(F)S(=O)[O-].[Na+]
156.06
156.06
Authentic
350.0°C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Sodium trifluoromethanesulfinate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Dokumentation