Learn More
Natriumtrifluoracetat, TRC
Artikelnummer. 18070210
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18070210 250 mg 250 Milligramm
17979849 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18070210 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS655020250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2923-18-4
Summenformel C2 F3 O2 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 136.01
Synonym Acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt (1:1), Acetic acid, trifluoro-, sodium salt (8CI,9CI), Sodium 2,2,2-trifluoroacetate, Sodium perfluoroacetate, Sodium trifluoroacetate, Sodium trifluoromethanecarboxylate, Trifluoroacetate sodium, Trifluoroacetic acid, sodium salt, Trifluoroacetic Acid Sodium, Trifluoroacetic acid sodium, Sodium Trifluoroacetate, Sodium Trifluoroacetate
IUPAC-Name Natrium;-2,2,2-trifluoracetat
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium Trifluoroacetate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Formelmasse 135.9748