Learn More
Natriumthiosulfat 0,1 mol/l (0,1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10698331 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
10 L
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10698331 10 L 10 Liter
10526622 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10698331 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 7101.9010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.37 CHF
    109.52 CHF / 10 Liter
    Sparen 125.85 CHF
    53% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laborreagenzien
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-98-7
Summenformel Na2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym Sodium hyposulphite , di-Sodium thiosulphate
IUPAC-Name Dinatriumpentahydrat-Sulfanidsulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spezifikation
Menge 10 L
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0997 - 0.1003 mol/L
Verpackung Kunststoffbehälter