Learn More
Natriumthiosulfat 0.1 M (0.1 N) analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11533002 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11533002 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11533002 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. T20101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.30 CHF
    15.87 CHF / 1 Liter
    Sparen 4.43 CHF
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vollständig faktorisiertes, hochreines, zertifiziertes, stabiles Produkt, entwickelt und getestet für Oxidations-/Reduktionstitrationen.
  • Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
  • Akkurat, gleichbleibend, reproduzierbar und vollständig faktorisiert.
  • Mit diesem Produkt durchgeführte Titrationen weisen eine definierte Stöchiometrie auf, sind quantitativ, stellen schnell ein definitives Gleichgewicht her und liefern eindeutige Ergebnisse.
  • Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
  • Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon’ (INAB Ref: 264T).
  • Zertifiziert für eine Spezifikation von ± 0.1 %.
  • Bei dem Produkt handelt es sich um ein Reagenz bekannter Konzentration, das aus einer Bürette oder einem anderen Dispensiergerät so lange in eine Probe (Analyt) gegeben wird, bis eine Reaktion zwischen den beiden Flüssigkeiten als „abgeschlossen“ beurteilt wird.
  • Kann für manuelle Titrationen oder automatische Titrationen verwendet werden, um die Endpunkte durch Erkennung einer der verschiedenen Eigenschaften zu bestimmen.
  • Oxidations-/Reduktionstitrationen hängen von Veränderungen des Elektropotentials des Oxidationsminderungssystems ab und erfordern immer eine Reaktion zwischen einem oxidierenden und reduzierenden Paar.
Spezifikation
Beschreibung Genauigkeit ±0,01 %
Verpackung HDPE-Flasche GL45
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 0.1 M (0.1 N)
Verfahren Titration
Menge 1 l