Learn More
Natriumthiosulfat-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M Na2S2O3 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15654870 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
5 L
5 l
10 L
10 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
5 Liter
6 Stück
Artikelnummer. 15654870
Marke: Honeywell-Fluka 3524510L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M Na2S2O3 (0.1 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-98-7
Summenformel Na2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiosulfate solution
Menge 10 L
Strukturformel Na2S2O3
UN-Nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-Name Dinatriumsulfanidsulfonat
Formelmasse 158.11
Güte Reagenz Ph. Eur.