Learn More
Natriumthiosulfat-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M Na2S2O3 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15604880 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
5 L
5 l
10 L
10 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
5 Liter
6 Stück
Product Code. 15604880
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 352456X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M Na2S2O3 (0.1 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7772-98-7, 7732-18-5
Summenformel Na2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumthiosulfat, Dinatriumthiosulfat, Natriumthiosulfat wasserfrei, Chlorhärtung, Chlorkontrolle, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifications
Siedepunkt 100 °C
Chemischer Name oder Material Natriumthiosulfat-Lösung
Namenshinweis Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M Na2S2O3 (0.1 N)
CAS Min. % ≥90.0000%, ≥1.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%, ≤5.0000%
Menge 6 x 1 l
Strukturformel Na2S2O3
IUPAC-Name Dinatriumsulfanidsulfonat
Formelmasse 158.11
Güte Reagenz Ph. Eur.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 M Na2S2O3 (0.1 N)
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.0 g/cm3