Learn More
Natriumthiosulfat-Lösung, 1 M, Honeywell Fluka™
Volumetrisch, 1 M Na2S2O3 (1 N)
71.79 CHF - 2047.55 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7772-98-7 |
---|---|
Summenformel | Na2O3S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 158.10 |
MDL-Nummer | MFCD00003499 |
InChI-Schlüssel | AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | Natriumthiosulfat, Dinatriumthiosulfat, Natriumthiosulfat wasserfrei, Chlorhärtung, Chlorkontrolle, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt |
PubChem CID | 24477 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15624870
|
Honeywell-Fluka
35244-1L |
1 l |
71.79 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15644870
|
Honeywell-Fluka
35244-6X1L |
6 x 1 l |
374.36 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15634870
|
Honeywell-Fluka
35244-20L |
20 L | N/A | |||||||
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Chemische Identifikatoren
7772-98-7 | |
158.10 | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
24477 |
Na2O3S2 | |
MFCD00003499 | |
Natriumthiosulfat, Dinatriumthiosulfat, Natriumthiosulfat wasserfrei, Chlorhärtung, Chlorkontrolle, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Spezifikation
Natriumthiosulfat-Lösung | |
Na2O3S2 | |
MFCD00003499 | |
Natriumthiosulfat, Dinatriumthiosulfat, Natriumthiosulfat wasserfrei, Chlorhärtung, Chlorkontrolle, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O | |
158.10 | |
158.11 mol |
7772-98-7 | |
Na2S2O3 | |
NONH für alle Transportarten | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan | |
24477 |