Learn More
Natriumthiosulfat-Lösung, 0.2 M, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 l
5 L
5 l
10 L
6 x 1 l
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumthiosulfat-Lösung |
Menge | 1 l |
Strukturformel | Na2S2O3 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan |
Formelmasse | 158.11 mol |