Learn More
Natriumthiosulfat-Lösung 0.1 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
110.00 CHF - 176.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7772-98-7 |
---|---|
Summenformel | Na2O3S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 158.10 |
MDL-Nummer | MFCD00003499 |
InChI-Schlüssel | AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate |
PubChem CID | 61475 |
ChEBI | CHEBI:32150 |
IUPAC-Name | Dinatriumsulfanidsulfonat |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10243960
|
Fisher Chemical
J/7950/17 |
2.5 L | Plastikflasche aus HDPE |
135.00 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10753694
|
Fisher Chemical
J/7950/21 |
5 l | Plastikflasche aus HDPE |
110.00 CHF
5 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10121910
|
Fisher Chemical
J/7950/24 |
10 L | Beutel in Box |
176.00 CHF
10 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Natriumthiosulfatlösung 0,1 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen
Chemische Identifikatoren
7772-98-7 | |
158.10 | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
61475 | |
Dinatriumsulfanidsulfonat |
Na2O3S2 | |
MFCD00003499 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
CHEBI:32150 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Spezifikation
7772-98-7 | |
Na2O3S2 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O | |
158.10 | |
CHEBI:32150 |
Flüssig | |
MFCD00003499 | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatriumsulfanidsulfonat | |
61475 |