Learn More
Natriumthiosulfatlösung 0,1 M (0,1 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10558240 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Ampulle
Packungsgröße:
1 Ampulle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10558240 1 Ampulle 1 Ampulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10558240 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/7950C/05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Natriumthiosulfatlösung 0,1 M (0,1 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical, Menge:1 A, Verpackung:Ampulle, Siedepunkt:100 °C, farblos, MDL-Nummer:3499, physische Form:Flüssig
Für die Volumenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos
CAS 7772-98-7
Siedepunkt 100°C
Summenformel Na2O3S2
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
IUPAC-Name Dinatriumpentahydrat-Sulfanidsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
Verpackung Ampulle
Menge 1 Ampulle
Physikalische Form Flüssig