Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumthiosulfat-Pentahydrat |
| Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Menge | 6 x 1 kg |
| Strukturformel | Na2S2O3 · H2O |
| MDL-Nummer | MFCD00149186 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 248.18 |
| Reinheit (%) | ≥99.5% |
| Güte | ACS/puriss. P. A |