Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, ≥ 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735156 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
Artikelnummer. 10724071
Marke: Thermo Scientific Acros 123370010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10102-17-7 | Na2O3S2·5H2O | 248.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-17-7
Summenformel Na2O3S2·5H2O
Molekulargewicht (g/mol) 248.18
MDL-Nummer MFCD00149186
InChI-Schlüssel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-Name Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiosulfate pentahydrate
Schmelzpunkt 48.5°C
Farbe Farblos bis Weiß
pH 6 to 8.4 (10% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 101% (Iodimetry)
Strukturformel Na2S2O3·5H2O
Merck Index 15, 8821
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in turpentine
Formelmasse 248.18
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.72
Dichte 1.7200g/mL