missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumthiosulfat wasserfrei, technisch, SLR, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10385810 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10385810

Marke: Fisher Chemical S/7250/53

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Natriumthiosulfat wasserfrei, technisch, SLR

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7772-98-7
Summenformel Na2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O

Spezifikation

Schmelzpunkt 48°C
Farbe Weiß
pH 6.0 to 8.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
IUPAC-Name Dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan
Formelmasse 158.1g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt