missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiosulfate de sodium anhydre, technique, SLR, Fisher Chemical

Code produit. 11488852 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
Conditionnement:
1kg
3kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11488852

Marque: Fisher Chemical S/7250/60

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 618 41 11.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Thiosulfate de sodium anhydre, technique, SLR

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7772-98-7
Formule moléculaire Na2O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00003499
Clé InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
CID PubChem 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O

Spécification

Point de fusion 48°C
Couleur Blanc
pH 6.0 to 8.5
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Nom IUPAC disodium ;dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane
Poids de la formule 158.1g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis