Learn More
Natriumthiosulfat, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438267 2500 g 2500 Gramm
11428267 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17629.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.11 CHF
    102.65 CHF / 2500 Gramm
    Sparen 11.46 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7772-98-7 ∣ Na2O3S2 ∣ 158.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumthiosulfat wird in der volumetrischen Analyse zur Schätzung der Konzentration bestimmter Verbindungen in Lösung (Wasserstoffperoxid) sowie des Chlorgehalts in Bleichpulver und Wasser verwendet. Es wird zur Herstellung von S-Alkylthiosulfonaten verwendet. Darüber hinaus wird es in der Gerbung von Leder und in der fotografischen Verarbeitung verwendet. Es wird als Antidot bei Zyanidvergiftung verwendet und dient als sicheres Entsorgungsmedium in chemischen Labors bei der Arbeit mit Brom, Jod und anderen starken Oxidationsmitteln. Es ist ein wichtiger Bestandteil in Handwärmern und Heizeinlagen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, Jod und Quecksilber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-98-7
Summenformel Na2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
IUPAC-Name Dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiosulfate
Namenshinweis anhydrous
Physikalische Form Crystalline Powder and/or Crystals
Menge 2500 g
Strukturformel Na2S2O3
Merck Index 14,8694
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 158.1
Reinheit (%) 99%
Güte Ungraded
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.667