Learn More
Natriumthiophosphat-Hydrat, TRC
Artikelnummer. 30412550
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30412550 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412550 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6349101MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Thiophosphate Hydrate
CAS 10101-88-9
Summenformel 3 Na . O3 P S
Menge 1 mg
Synonym Sodium Thiophosphate Hydrate, Phosphorothioic Acid, Trisodium Salt','Sodium Phosphorothioate (Na3PO3S), Sodium Thiophosphate, Trisodium Monothiophosphate, Trisodium Phosphorothioate, Trisodium Thiophosphate
InChI-Formel InChI=1S/3Na.H3O3PS/c;;;1-4(2,3)5/h;;;(H3,1,2,3,5)/q3*+1;/p-3
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])[S-]
IUPAC-Name Trinatriumthiophosphat
Molekulargewicht (g/mol) 180.006
Formelmasse 179.9