Learn More
Natriumthiomethoxid, 95 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737376
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
5188-07-8
CH3NaS
70.09
MFCD00174316
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
4378561
C[S-].[Na+]
5188-07-8
CH3NaS
70.09
MFCD00174316
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
4378561
C[S-].[Na+]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium thiomethoxide
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94 to 106% (Iodimetry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SNa
Menge 1 g
Synonym sodium thiomethoxide, sodium methanethiolate, sodium thiomethylate, methyl mercaptan sodium salt, methanethiol sodium salt, sodiumthiomethoxide, methanethiol, sodium salt, sodiummethanethiolate, sodium methyl mercaptide, methylsulfanyl sodium
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble.
IUPAC-Name Natrium; Methanthiolat
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 95%
Güte Rein
Physikalische Form Pulver