Learn More
Natriumthiocyanat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15612740 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15612740 100 g 100 Gramm
15632740 500 g 500 Gramm
15622740 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15612740 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 251410100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥98.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-72-7
Summenformel CNNaS
Molekulargewicht (g/mol) 81.07
MDL-Nummer MFCD00011123
InChI-Schlüssel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumthiocyanat, Natriumrhodanat, Natriumsulfocyanat, Natriumrhodanid, Thiocyansäure, Natriumsalz, Natriumisothiocyanat, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
IUPAC-Name Natrium;Thiocyanat
SMILES [Na+].[S-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumthiocyanat
Menge 100 g
Strukturformel NaSCN
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3594965
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich, 1,000 g/l bei 20 °C
Formelmasse 81.07 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte ACS-Reagenz