Learn More
Natriumthiocyanat, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15508194 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15508194 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15508194 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 393801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumthiocyanat
CAS 540-72-7
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Summenformel CNNaS
MDL-Nummer MFCD00011123
Synonym Natriumthiocyanat, Natriumrhodanat, Natriumsulfocyanat, Natriumrhodanid, Thiocyansäure, Natriumsalz, Natriumisothiocyanat, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
InChI-Schlüssel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[S-]C#N
IUPAC-Name Natrium;Thiocyanat
Molekulargewicht (g/mol) 81.07
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
Formelmasse 81.07
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.00 kg