Learn More
Natriumthiocyanat, 98 bis 102 % (Titration), Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15658110 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
3 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
3 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15658110 3 kg Poly-Flasche 3 Kilogramm
15648110 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15638110 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15658110 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. S77573KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, 98 bis 102 % (Titration)
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 540-72-7
Summenformel CNNaS
Molekulargewicht (g/mol) 81.07
MDL-Nummer MFCD00011123
InChI-Schlüssel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumthiocyanat, Natriumrhodanat, Natriumsulfocyanat, Natriumrhodanid, Thiocyansäure, Natriumsalz, Natriumisothiocyanat, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMILES [Na+].[S-]C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material Natriumthiocyanat
Schmelzpunkt 308 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 3 kg
Strukturformel NaSCN
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3594965
IUPAC-Name Natrium;Thiocyanat
Formelmasse 81.07 mol
Reinheit (%) 98 bis 102 % (Titration)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1,76 g/cu.cm bei 20 °C