Learn More
Natriumthiocyanat, 98 bis 102 % (Titration), Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15648110 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
3 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
3 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15648110 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15638110 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15658110 3 kg Poly-Flasche 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15648110 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. S7757250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 98 bis 102 % (Titration)
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-72-7
Summenformel CNNaS
Molekulargewicht (g/mol) 81.07
MDL-Nummer MFCD00011123
InChI-Schlüssel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumthiocyanat, Natriumrhodanat, Natriumsulfocyanat, Natriumrhodanid, Thiocyansäure, Natriumsalz, Natriumisothiocyanat, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMILES [Na+].[S-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumthiocyanat
Schmelzpunkt 308 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Strukturformel NaSCN
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3594965
IUPAC-Name Natrium;Thiocyanat
Formelmasse 81.07 mol
Reinheit (%) 98 bis 102 % (Titration)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1,76 g/cu.cm bei 20 °C