Learn More
Natriumthiocyanat, ≥98.0 % (auf Trockenbasis, AT), Honeywell™
Artikelnummer. 15636870 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15636870 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
15626870 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15616870 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15636870 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 7193850G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Purum p.a., ≥ 98.0 % (auf Trockenbasis, AT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-72-7
Summenformel CNNaS
Molekulargewicht (g/mol) 81.07
MDL-Nummer MFCD00011123
InChI-Schlüssel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumthiocyanat, Natriumrhodanat, Natriumsulfocyanat, Natriumrhodanid, Thiocyansäure, Natriumsalz, Natriumisothiocyanat, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMILES [Na+].[S-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumthiocyanat
Menge 50 g
Strukturformel NaSCN
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3594965
IUPAC-Name Natrium;Thiocyanat
Formelmasse 81.07 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (auf Trockenbasis, AT)
Verpackung Poly-Flasche