Learn More
Natriumtetraphenylboroat, TRC
Artikelnummer. 30423588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30423588 250 g
30420152 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30423588 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS673100250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-66-8
Summenformel C24 H20 B . Na
Molekulargewicht (g/mol) 342.22
Synonym Borate(1-), tetraphenyl-, sodium (1:1) (ACI), Sodium tetraphenylboron, Borate(1-), tetraphenyl-, sodium (8CI, 9CI), HOK-Boron Na, Kalibor, Kalignost, Kariporu K, Sodium tetrakis(phenyl) borate, Sodium tetraphenylborate (NaPh4B), Sodium tetraphenylborate(1-), Sodium tetraphenylboride, Sodium tetraphenylboride(1-), Tetraphenyl boron sodium salt, Tetraphenyl sodium borate
IUPAC-Name Natrium;tetraphenylboranuid
SMILES [Na+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Tetraphenylboroate
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
Formelmasse 342.1556