missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumtetraphenylboroat, TRC

Artikelnummer. 30420152
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30420152 500 g
30423588 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30420152 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS673100500G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 143-66-8
Summenformel C24 H20 B . Na
Molekulargewicht (g/mol) 342.22
Synonym Borate(1-), tetraphenyl-, sodium (1:1) (ACI), Sodium tetraphenylboron, Borate(1-), tetraphenyl-, sodium (8CI, 9CI), HOK-Boron Na, Kalibor, Kalignost, Kariporu K, Sodium tetrakis(phenyl) borate, Sodium tetraphenylborate (NaPh4B), Sodium tetraphenylborate(1-), Sodium tetraphenylboride, Sodium tetraphenylboride(1-), Tetraphenyl boron sodium salt, Tetraphenyl sodium borate
IUPAC-Name Natrium;tetraphenylboranuid
SMILES [Na+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium Tetraphenylboroate
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
Formelmasse 342.1556
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.