Learn More
Natriumtetrafluoroborat, 98 %, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumtetrafluoroborat |
| Schmelzpunkt | 384 °C |
| Farbe | Farblos |
| Menge | 25 g |
| Strukturformel | NaBF4 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| Formelmasse | 109.79 mol |
| Reinheit (%) | 98 % |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Mehr anzeigen |