Learn More
Natriumtetrafluoroborat, 98 %, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15651740
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
13755-29-8
BF4Na
109.79
MFCD00003515
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Natriumtetrafluoroborat, Natriumfluoborat, Natriumfluoroborat, Natriumborfluorid, Natriumbortetrafluorid, Natriumfluoroborat NaBF4, Natriumtetrafluoroborat 1-, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
4343483
sodium tetrafluoroboranuide
[Na+].F[B-](F)(F)F
13755-29-8
BF4Na
109.79
MFCD00003515
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Natriumtetrafluoroborat, Natriumfluoborat, Natriumfluoroborat, Natriumborfluorid, Natriumbortetrafluorid, Natriumfluoroborat NaBF4, Natriumtetrafluoroborat 1-, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
4343483
sodium tetrafluoroboranuide
[Na+].F[B-](F)(F)F
0.98
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriumtetrafluoroborat
Schmelzpunkt 384 °C
Farbe Farblos
Menge 500 g
Strukturformel NaBF4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 109.79 mol
Reinheit (%) 98 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle
Dichte 2.47 g/ml bei 25 °C