Learn More
Natriumtetrafluoroborat, 98 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15641740 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15641740
Marke: Honeywell-Fluka 20221525G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
0.98
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13755-29-8
Summenformel BF4Na
Molekulargewicht (g/mol) 109.79
MDL-Nummer MFCD00003515
InChI-Schlüssel KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumtetrafluoroborat, Natriumfluoborat, Natriumfluoroborat, Natriumborfluorid, Natriumbortetrafluorid, Natriumfluoroborat NaBF4, Natriumtetrafluoroborat 1-, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
IUPAC-Name Natrium; Tetrafluorborat
SMILES [Na+].F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumtetrafluoroborat
Schmelzpunkt 384 °C
Farbe Farblos
Menge 25 g
Strukturformel NaBF4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 109.79 mol
Reinheit (%) 98 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle
Dichte 2.47 g/ml bei 25 °C